Learn More
Cytiva Membranfilter aus Cellulosemischester
Whatman™ Membranfilter aus Zellulose-Mischester sind biologisch inert und bestechen dank ihrer großen Innenfläche durch eine höhere Produktabsorption.
Marke:  Cytiva 10408915
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04300kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11949217
  • 670.00 € / 400 Stück
Verfügbar ab: 04-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Sterile Optionen für kritische Anwendungen verfügbar
  • Kontrast für leichtere Partikelerkennung
  • Gitter sind ungiftig und hemmen das Bakterienwachstum nicht, wodurch die Integrität der Probe gewährleistet wird
  • Schwarze glatte und schwarze gerasterte Membranen bestehen aus einer Mischung aus Cellulosenitrat und Celluloseacetatat
  • Höhere Schmutzaufnahmekapazität
  • Biologisch inert mit guter thermischer Stabilität
  • Keine Tenside zur Kontamination der Proben
  • Gleichmäßige mikroporöse Membranstruktur ermöglicht hohe Durchflussraten
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Membran-Butler
ME 28
Steril
Hydrophil
100
0,31cm
266 °F
Membranfilter
Weiß
Zellulosemischester
0,8 μm
Schwarz
ME27
Mittel
Gitter
130 °C
50 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose