Learn More
Cytiva Vakuumfiltrationssysteme der Serie MV050
Die Vakuumfiltrationsgeräte der MV-Serie bestehen aus Edelstahl, der sich besonders für mikrobiologische Anwendungen eignet.
1310.00 € - 1430.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Verbinder | Gummistopfen |
Einwegprodukt | Reusable |
Zur Verwendung mit (Geräte) | MV050 Manifold |
Material | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Modell | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11325154
|
Cytiva
10440000 |
MV050/0 | Schnellverschlussklammer |
1310.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11365154
|
Cytiva
10440020 |
MV050A/0 | Schnellverschlussklammer |
1430.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Das System ist verwendbar bis zu 200 °C, ist autoklavierbar und kann durch trockene Hitze bis 180 °C sterilisiert werden.Spezifikation
Autoklavierbar | |
Reusable | |
Edelstahl | |
12,5 cm2 | |
MV 050A/0 | |
392°F | |
500 mL |
Gummistopfen | |
MV050 Manifold | |
Non-sterile | |
Microbiology, Biochemistry, and Hydrobiology. Residue Analysis, Precipitate Analysis, and Contamination Testing (Food and Beverage, Pharmaceutical, and Cosmetic Industries) | |
200°C | |
Vacuum Filtration Manifold | |
47/50 mm |