Learn More
Cytiva Polycap Einweg-Kapseln, 150 TF
Polycap 150 TF-Filter zur Filtration von organischen Lösungen, aggressiven Lösungen, Luft und Gas
813.00 € - 850.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material (Membran) | PTFE |
Gehäusematerial | Polypropylen (PP) |
Max. Druck | 4,1 bar (60 psi) |
Produktcode | Marke | Porengröße | Art des Einlasses | Art des Auslasses | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Art des Einlasses | Art des Auslasses | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11349164
|
Cytiva
2800T |
0,1 μm | Weibliches Innengewinde | Weibliches Innengewinde |
850.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11309174
|
Cytiva
2804T |
1 μm | Weibliches Innengewinde | Weibliches Innengewinde |
830.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11389164
|
Cytiva
2803T |
0,45 μm | Weibliches Innengewinde | Weibliches Innengewinde |
850.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11369164
|
Cytiva
2801 |
0,2 μm | Hygienisch | Hygienisch |
813.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11359164
|
Cytiva
2802T |
0,2 μm | Weibliches Innengewinde | Weibliches Innengewinde |
830.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- Integritätsprüfung möglich
- Bidirektionaler Fluss: Bei einigen Anwendungen ist unter Umständen eine Richtungsfestlegung erforderlich
- Filtermedien: Hydrophobe PTFE-Membran
Anwendungsbereiche:
Filtration von organischen Lösungen, aggressiven Lösungen, Luft und Gas; auch als Entgaser geeignet.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
PTFE | |
Polypropylen (PP) | |
4,1 bar (60 psi) |