Learn More
Cytiva Whatman™ PolyCap™ Einweg-Kapseln - 36, 75 und 150 SPF
Artikelnummer. 11324614
Change view
Click to view available options
Filtrationsbereich:
1100 cm2
260 cm2
535 cm2
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Filtrationsbereich unitSize
11324614 260 cm2 1 Stück
11354614 535 cm2 1 Stück
11379134 1100 cm2 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11324614 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 67053600
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Serumvorfiltration. Whatman™ PolyCap™ Einweg-Kapseln ermöglichen die Filtration von Gewebekulturmedien, Nährstoffen, Immunologicals, Enzymen, diagnostischen Standards/Kontrollen, Biologicals, Puffern, Virussuspension. Mit Einlassbelüft
  • Dreilagiger Filter zum Filtern großer Volumen
  • Integritätsprüfung möglich
  • Mit Entlüftungsöffnung
  • Filtermedien: Drei Lagen: feine Glasmikrofaser/ultrafeine Glasmikrofaser/1.0 μm Polysulfon
Kapseln für die Serumvorfiltration. Retention (mit Luftspülung), <2 ml
Für die Serumvorfiltration. Geeignet für Gewebekulturmedien, Nährstoffe, immunologische Stoffe, Enzyme, diagnostische Standards und Kontrollen, biologische Stoffe, Puffer und Virussuspensionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Beschreibung Polycap SPF 36 Kapselfilter, 1,0 μm, mit SB-Einlass und -Auslass (1 Stück)
Material (Membran) Glas-Mikrofaser, Polyethersulfon
Porengröße 1 μm
Filtrationsbereich 260 cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Serumvorfiltration.Geeignet für Gewebekulturmedien, Nährstoffe, immunologische Stoffe, Enzyme, diagnostische Standards und Kontrollen, biologische Stoffe, Puffer und Virussuspensionen.
Gehäusematerial Polypropylen
Max. Druck 4,1 bar (60 psi)
Art des Auslasses Schlaucholive