Learn More
Cytiva Whatman™ PolyCap™ Einweg-Kapseln - 36, 75 und 150 SPF
Beschreibung
- Dreilagiger Filter zum Filtern großer Volumen
- Integritätsprüfung möglich
- Mit Entlüftungsöffnung
- Filtermedien: Drei Lagen: feine Glasmikrofaser/ultrafeine Glasmikrofaser/1.0 μm Polysulfon
Kapseln für die Serumvorfiltration. Retention (mit Luftspülung), <2 ml
Für die Serumvorfiltration. Geeignet für Gewebekulturmedien, Nährstoffe, immunologische Stoffe, Enzyme, diagnostische Standards und Kontrollen, biologische Stoffe, Puffer und Virussuspensionen.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Beschreibung | Polycap SPF 75 Kapselfilter, 1,0 μm, mit SB-Einlass und -Auslass (1 Stück) |
| Material (Membran) | Glas-Mikrofaser, Polyethersulfon |
| Porengröße | 1 μm |
| Filtrationsbereich | 535 cm2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Serumvorfiltration. Geeignet für Gewebekulturmedien, Nährstoffe, immunologische Stoffe, Enzyme, diagnostische Standards und Kontrollen, biologische Stoffe, Puffer und Virussuspensionen. |
| Gehäusematerial | Polypropylen |
| Max. Druck | 4,1 bar (60 psi) |
| Art des Auslasses | Schlaucholive |