Learn More
Cytiva Polycap Einweg-Kapseln, 36 SPF und 75 SPF
Für die Serumvorfiltration. Whatman™ Polycap™ Einwegkapseln, 36 SPF und 75 SPF ermöglichen die Filtration von Gewebekulturmedien, Nährstoffen, immunologischen Arzneimitteln, Enzymen, Diagnosestandards/Kontrollmedien, biologischen Stoffen, Puffern oder Virensuspensionen. Mit Lufteinlass.
82.40 € - 901.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material (Membran) | Glas-Mikrofaser, Polyethersulfon |
Porengröße | 1 μm |
Max. Druck | 4,1 bar (60 psi) |
Produktcode | Marke | Filtrationsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Filtrationsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11324614
|
Cytiva
6705-3600 |
260 cm2 |
82.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11354614
|
Cytiva
6705-7500 |
535 cm2 |
104.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11379134
|
Cytiva
2820 |
1100 cm2 |
901.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Dreilagiger Filter zum Filtern großer Volumen
- Integritätsprüfung möglich
- Mit Entlüftungsöffnung
- Filtermedien: Drei Lagen: feine Glasmikrofaser/ultrafeine Glasmikrofaser/1.0 μm Polysulfon
Kapseln für die Serumvorfiltration. Retention (mit Luftspülung), <2 ml
Für die Serumvorfiltration. Geeignet für Gewebekulturmedien, Nährstoffe, immunologische Stoffe, Enzyme, diagnostische Standards und Kontrollen, biologische Stoffe, Puffer und Virussuspensionen.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Glas-Mikrofaser, Polyethersulfon | |
1 μm | |
4,1 bar (60 psi) |