Learn More
Cytiva X100 MEMBRAN PC PVPF 8,0ÁM 13MM 13MM
Hergestellt aus hochwertiger Polycarbonat-Folie. Whatman™ PVP-freie Nuclepore hydrophobe Membranen haben scharf definierte Porengrößen, hohe Durchflussraten und ausgezeichnete chemische und thermische Beständigkeit.
Marke: Cytiva 150446
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04000kg
Beschreibung
- Geringe Proteinbindung und sehr geringe extrahierbare Substanzen, wodurch eine Kontamination der Proben ausgeschlossen ist.
- Hohe chemische und gute thermische Beständigkeit für eine große Bandbreite an Proben
- Geringer, gleichmäßiger Aschegehalt und niedriges Tara-Gewicht
- Glatte, ebene Oberfläche für gute Sichtbarkeit der Partikel
Spezifikation
Polycarbonat | |
Hoch | |
13 mm |
8 μm | |
Epifluoreszenzmikroskopie, Umweltanalyse, Zellbiologie |