Learn More
Cytiva In-line-Filter Polydisc GW (Grundwasser)
Artikelnummer. 11389194
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20er-Packung
50 Packung
Packungsgröße:
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11389194 50 Packung 50 Stück
11379194 20er-Packung -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389194 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 10463401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    612.00 €
    588.00 € / 50 Stück
    Sparen 24.00 €
    3% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht die Filtration großer Mengen selbst bei stark partikelhaltigen Proben. Whatman™ Polydisc GW In-Line-Filter sind chargenzertifiziert für niedrige Hintergrundwerte zur Bestimmung von Spurenelementen.
In-Line-Filter eignen sich speziell für die Aufbereitung von Grundwasserproben bei der Analyse von gelösten Schwermetallen.
  • Vorfilter aus Quarzfaser und Membranfilter aus Polyamid (Nylon)
  • Große Filterfläche mit hoher Schmutzbelastbarkeit
  • Hochreines Gehäuse aus Polypropylen gewährleistet die Reinheit der Proben
  • 50 mm-Filtergeräte
  • Autoklavierbar
  • Leicht (11.5 g)
  • Wiederverwendbare Filter
  • Passend für Schlauchdüsen von 6 bis 14 mm
Compliance
Erfüllt die Anforderungen und Vorschriften von NEN und EPA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Beschreibung Polydisc GW-Filter 50 mm, Nylon mit Quarzfaser-Vorfilter, 0.45 μm (50 Stck.)
Material (Membran) Polyamid
Porengröße 0,45 μm
Filtrationsbereich 20,4 cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vorbereitung großer Mengen von Grundwasserproben für die Analyse auf gelöste Schwermetalle
Gehäusematerial Polypropylen (PP)
Einlassanschluss (metrisch) Schlauchdüse 6 bis 14 mm ID-Schlauch
Max. Druck 4.5 bar (65 psi)
Anzahl pro Packung 50 Stück
Menge 50 Packung
Typ Polydisc GW-Filter
Volumen (metrisch) Bis zu 200 ml
Durchmesser (metrisch) 52 mm
Durchmesser (metrisch) Scheibe 50 mm