Learn More
Cytiva POP TOP FILTER-HALTER, 13MM Stueck) (VE=10 PCE)
Filterhalter für die Mikrofiltration und Ultrareinigung kleiner Flüssigkeitsmengen mit positivem Druck.
Marke: Cytiva 420100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.15000kg
Beschreibung
- Speziell entwickelt für die Mikrofiltration und Ultrareinigung von kleinen Flüssigkeitsmengen mit Überdruck.
- Alle drei Halter sind für spurgeätzte und gegossene Nuclepore Membranen geeignet.
- Spritzenkompatibel.
Spezifikation
Filterhalter aus Kunststoff mit Schnappverschluss | |
Polypropylen | |
3,7 cm | |
13 mm |