Learn More
Cytiva Protran™ Nitrocellulose Blotting Membranes: 0.2μm BA83 Protran
Artikelnummer. 11305304
Change view
Click to view available options
Menge:
10/Packung
5/Packung
50/Pckg.
Je 1
Format:
Blatt
Rolle
Scheibe
Größe (metrisch):
140 × 140 mm
15 cm x 3 m
15 x 20 cm
20 cm x 3 m
20 x 20 cm
30 cm x 3 m
82 mm Durchm.
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
50 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Format Größe (metrisch) unitSize
11305304 50/Pckg. Scheibe 82 mm Durchm. 50 Stück
11938915 Je 1 Rolle 30 cm x 3 m 1 Stück
11345304 10/Packung Blatt 15 x 20 cm 10 Stück
11395324 5/Packung Blatt 20 x 20 cm 5 Stück
11905104 Je 1 Rolle 15 cm x 3 m 1 Stück
11915104 Je 1 Rolle 20 cm x 3 m 1 Stück
15530093 50/Pckg. Blatt 140 × 140 mm 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11305304 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 10401316
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
100 % reine Nitrocellulose zur Gewährleistung einer höchstmöglichen Bindungskapazität
  • Universelle Membran für Western, Southern und Northern-Blotting
  • Hydrophil, daher keine Vorbenetzung mit Methanol erforderlich
  • Hohe Bindekapazität und sehr geringer Hintergrund für hervorragende Signal-Rausch-Verhältnisse ohne strenge Waschbedingungen
  • Kompatibel mit allen gängigen Nachweismethoden, einschließlich radioaktiver, kolorimetrischer, fluoreszierender und chemilumineszierender Verfahren
  • Hervorragende Haltbarkeit von Protein—Aufrechterhaltung der molekularen Erkennungsaktivität für bis zu fünf Jahre mit Protran Membranen
  • Drei Porengrößen verfügbar—0.45 μm ist ideal für Proben mit größerem Molekulargewicht, 0.2 μm gewährleistet die Bindung von Proben unter 20 kDa, 0.1 μm wird für Moleküle unter 7 kDa verwendet
  • Auch in runden Formaten erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für radioaktiven, kolorimetrischen, Fluoreszenz- und Chemolumineszenznachweis
Bindungsvermögen Hoch
Menge 50/Pckg.
Format Scheibe
Material Cellulosenitrat
Porengröße 0,2 μm
Größe (metrisch) 82 mm Durchm.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • protran BA 83, 82mm
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose