Learn More
Cytiva Puradisc 13 mm-GMF-Spritzenfilter
Aus Glas-Mikrofaser. Whatman™ Whatman™ Puradisc GMF-Spritzenfilter in der Größe 13 mm sind hydrophil und zeichnen sich durch ihre hervorragende Kompatibilität mit organischen Lösungsmitteln sowie starken Säuren und Basen aus.
255.00 € - 1090.00 €
Spezifikation
Filtrationsbereich 1,3 cm2
Gehäusematerial Polypropylen (PP)
Durchmesser (metrisch) 13 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Material Porengröße Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material Porengröße Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11344744
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
6827-1315
Glas-Mikrofaser 1,5 μm 100/Packung
264.00 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11394734
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
6822-1312
GF/C 1,2 μm 100/Packung
255.00 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11309234
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
6821-1310
Glas-Mikrofaser 1,0 μm 100/Packung
255.00 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10042111
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
6823-1327
Glas-Mikrofaser 2,7 μm 100/Packung
316.00 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11384734
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
6820-1316
Glas-Mikrofaser 1,6 μm 100/Packung
255.00 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10566731
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
6825-1307
Glas-Mikrofaser 0,7 μm 100/Packung
276.00 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11329234
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
6806-1316
Glas-Mikrofaser 1,6 μm 500/Packung
1090.00 €
500 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11359224
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
6818-1304
Glas-Mikrofaser 0,45 μm 500/Packung
1090.00 €
500 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Glasmikrofaserfilter
  • Gute chemische Beständigkeit und hoher Probendurchsatz
  • Rückhaltevolumen ≤25 μl
  • Filterfläche: 1.3 cm2
  • Polypropylengehäuse
  • Autoklavierbar bei 121 °C für 20 Minuten
  • Weiblicher Luer Lock-Einlass
  • Männlicher Luer-Auslass
  • Nicht steril
Spezifikation
Spezifikation
1,3 cm2
Polypropylen (PP)
13 mm