Learn More
Cytiva Puradisc™ Aqua30 Spritzenfilter
Zur Filtrierung von Umweltproben vor der COD- und DOC-Analyse konzipiert. Whatman™ Puradisc™ Aqua 30 Spritzenfilter minimieren das Auslaugen von Kohlenstoff aus der Celluloseacetat-Membran, was sonst zu Probenkontamination führen könnte.
Marke:  Cytiva 10462656
Weitere Details : Netto-Gewicht : 50.35000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10054267
  • 162.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 12-10-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hydrophiles Spritzenfiltermedium aus Celluloseacetat mit geringer Proteinbindung
  • Vorgewaschene Spritzenfilter aus Celluloseacetat (CA) für reduzierte organische Kohlenstoffauszüge
  • Entwickelt für die Probenvorbereitung zur Unterstützung der Analyse des Bedarfs an gelöstem organischem Kohlenstoff und chemischem Sauerstoff
  • Standard-Einlass und -Auslass-Luer-Verbindungsstücke
  • Größerer Filtrationsbereich (44 % größer im Vergleich zu 25 mm), 30 mm Durchmesser
  • Celluloseacetatmembran mit 0.45 Micron
  • Die Membranen werden vorgewaschen, um den organischen Kohlenstoffgehalt zu reduzieren
  • Für wässrige Proben entwickelt
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
0,45 μm
Polycarbonat
Männlicher Luer-Anschluss
Spritzenfilter
Celluloseacetat
Zur Filtrierung von Umweltproben vor der COD- und DOC-Analyse
Luer-Lock-Anschluss (weiblich)
50 pro Packung
30 mm