Learn More
Cytiva Puradisc™ FP 13 Sterile Spritzenfilter aus Polypropylen
Whatman Puradisc Spritzenfilter von Cytiva Life Sciences verbinden erstklassige Qualität mit wirtschaftlicher Effizienz. Sie eignen sich gut für die schnelle, routinemäßige Spritzenfiltration von Proben bis zu 100 ml.
201.00 € - 204.00 €
Spezifikation
Material | Regenerierte Cellulose |
---|---|
Porengröße | 0,2 μm |
Sterilität | Steril |
Filtrationsbereich | 1,3 cm2 |
Gehäusematerial | Pigmentfreies Polypropylen (PP) |
Produktcode | Marke | Art des Einlasses | Art des Auslasses | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Art des Einlasses | Art des Auslasses | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10503642
|
Cytiva
10462945 |
Weiblicher Luer-Lock | Männlicher Luer-Stecker |
204.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11359334
|
Cytiva
10462940 |
Weiblicher Luer-Lock | Mini-Spitze |
201.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Aus der Puradisc FP 30 Baureihe
- Acht verschiedene Materialoptionen
- Auswahl zwischen 4 mm-, 13 mm- und 30 mm-Spritzenfilterdurchmesser entsprechend dem Probenvolumen
- Verschiedene Porengrößen für das Auffangen einer Vielzahl von Partikeln
- Optionale sterile Blisterpackung für medizinische Zwecke
- Optionales Röhrchenspitzenformat für die genaue Abgabe in ein Mikrofläschchen
Spezifikation
Regenerierte Cellulose | |
Steril | |
Pigmentfreies Polypropylen (PP) | |
5.2 bar (75 psi) |
0,2 μm | |
1,3 cm2 | |
Weiblicher Luer-Lock | |
13 mm |