Learn More
Cytiva Puradisc FP 30 CA-S Spritzenvorsatzfilter
Dank der extrem geringen Proteinbindung für die Proteinrückgewinnung geeignet. Whatman™ Puradisc™ FP Sterile 30 mm-Spritzenfilter aus Zelluloseacetat sind hydrophil und daher für wässrige und alkoholische Medien geeignet. Sie sind jedoch nur wenig beständig gegen Lösungsmittel.
Marke: Cytiva 10462200
161.27 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21934" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.36000kg
Beschreibung
Weisen eine sehr geringe Proteinbindung auf, sodass sie für Proteinrückgewinnungsanwendungen geeignet sind. Whatman™ 30 mm Puradisc™ Sterile Spritzenfilter aus Zelluloseacetat sind hydrophil, sodass sie sich für wässrige und alkoholische Medien eignen, obwohl sie nur eine begrenzte Lösungsmittelbeständigkeit aufweisen.
Spritze aus Celluloseacetat, die sich für die schnelle Routinefiltration von Proben bis zu 100 ml eignet- Pigmentfreies Polypropylen
- Sterile Blisterpackung
- Luer-Anschlüsse für Einlass und Auslass
- Sterile Option für kritische Anwendungen
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Celluloseacetat | |
Steril | |
<50 μl | |
Weiblicher Luer-Lock | |
6.9bar | |
Spritzenfilter | |
30 mm |
Rot | |
0,2 μm | |
5,7 cm2 | |
Polycarbonat | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
50 pro Packung | |
Bis zu 100 ml |