Learn More
GE Healthcare Puradisc FP 30 CA-S Spritzenvorsatzfilter
Dank der extrem geringen Proteinbindung für die Proteinrückgewinnung geeignet. Whatman™ Puradisc™ FP Sterile 30 mm-Spritzenfilter aus Zelluloseacetat sind hydrophil und daher für wässrige und alkoholische Medien geeignet. Sie sind jedoch nur wenig beständig gegen Lösungsmittel.
144.51 € - 147.00 €
Spezifikation
Material | Cellulose Acetate (CA) |
---|---|
Gehäusematerial_ | Polycarbonate |
Durchmesser (metrisch) | 30 mm |
Volumen (metrisch) | Up to 100mL |
Sterilität | Sterile |
Produktcode | Marke | Porengröße | Farbcode | Art des Auslasses | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Farbcode | Art des Auslasses | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10363051 |
GE Healthcare
10462100 |
0.45μm | White | Männlicher Luer-Anschluss |
147.00 € 50 Stück |
|
11329314 |
GE Healthcare
10462240 |
0.8μm | Grün | Männlicher Luer-Anschluss |
144.51 € 50 Stück |
|
10271931 |
GE Healthcare
10462205 |
0.2μm | Rot | Männlicher Luer-Lock-Anschluss |
145.00 € 50 Stück |
|
11379314 |
GE Healthcare
10462260 |
1.2μm | Orange | Männlicher Luer-Anschluss |
144.51 € 50 Stück |
|
11399304 |
GE Healthcare
10462200 |
0.2μm | Rot | Männlicher Luer-Anschluss |
147.00 € 50 Stück |
|
Beschreibung
Spritze aus Celluloseacetat, die sich für die schnelle Routinefiltration von Proben bis zu 100 ml eignet- Pigmentfreies Polypropylen
- Sterile Blisterpackung
- Luer-Anschlüsse für Einlass und Auslass
- Sterile Option für kritische Anwendungen
Spezifikation
Cellulose Acetate (CA) | |
30 mm | |
Sterile |
Polycarbonate | |
Up to 100mL | |
Weiblicher Luer-Lock |