Learn More
Cytiva Puradisc GMF Spritzenfilter: Nicht steril
Hervorragende Kompatibilität mit organischen Lösungsmitteln und starken Säuren (außer Flusssäure) sowie Basen. Whatman™ Puradisc GMF-Spritzenfilter: Die nicht-sterile Ausführung vereint Premiumqualität mit Kostenbewusstsein.
192.00 € - 1740.00 €
Spezifikation
Sterilität | Unsteril |
---|---|
Filtrationsbereich | 4,2 cm2 |
Art des Einlasses | Weiblicher Luer-Lock |
Art des Auslasses | Männlicher Luer-Anschluss |
Nenndruck | 5.2 bar |
Produktcode | Marke | Porengröße | Material | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Material | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11313325
|
Cytiva
6787-2520 |
0,7 μm | Glasfaser | 1000/Packung |
1390.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11334744
|
Cytiva
6825-2527 |
0,7 μm | Glas-Mikrofaser | 200/Packung |
610.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11364674
|
Cytiva
6783-2510 |
1,0 μm | Glas-Mikrofaser | 100/Packung |
342.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11324744
|
Cytiva
6825-2517 |
0,7 μm | Glas-Mikrofaser | 50/Packung |
192.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11979227
|
Cytiva
6792-2510 |
1,0 μm | Glas-Mikrofaser | 1000/Packung |
1740.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11969227
|
Cytiva
6783-2520 |
2 μm | Glas-Mikrofaser | 100/Packung |
365.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Hervorragend für organische Lösungsmittel und starke Säuren (außer Flusssäure) und Basen geeignet.Whatman™ Puradisc GMF-Spritzenfilter:Unsteril, kombiniert erstklassige Qualität mit wirtschaftlicher Effizienz.
- Hohe Ladekapazität für Luft-/Gasfiltration, HPLC-, TLC- und GC-Probenahme
- Membran aus bindemittelfreier Glasmikrofaser
- Nicht steril
Spezifikation
Unsteril | |
Weiblicher Luer-Lock | |
5.2 bar | |
Bis zu 100 ml | |
25 mm |
4,2 cm2 | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
Spritzenfilter | |
22,9 x 28,4 mm |