Learn More
Cytiva Whatman™ 30 mm Puradisc Sterile Spritzenvorsatzfilter aus Zellulosenitrat
Hohe mechanische Festigkeit, hohe Flexibilität, hohe Durchflussraten und geringe extrahierbare Konzentrationen. Whatman™ 30 mm Puradisc™ sterile Spritzenfilter aus Cellulosenitrat sind eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen zur Spurenelementanalyse.
Marke: Cytiva 10462000
207.84 EUR gültig bis 2024-05-06
Benutzen Sie den Promotions-Code "21711" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.35100kg
Beschreibung
Cellulosenitrat-Spritze, gut geeignet für die schnelle, routinemäßige Filtration von Proben bis zu 100 m- 30 mm Durchmesser
- Größerer Filtrationsbereich (44 % größer im Vergleich zu 25 mm)
- Für wässrige Proben entwickelt
- Nicht geeignet für Anwendungen zur Proteinrückgewinnung
Spezifikation
Schwarz | |
Puradisc FP 30 mm Cellulosenitrat-Spritzenvorsatzfilter, 5.0 μm, steril (50 St.) | |
5 μm | |
5,7 cm2 | |
Polycarbonat (PC) | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
50/Packung | |
Spritzenfilter | |
30 mm |
Schwarz | |
Cellulosenitrat | |
Steril | |
<50 μl | |
Weiblicher Luer-Lock | |
6.9 bar (100 psi) | |
Polycarbonat | |
Bis zu 100 ml |