Learn More
Cytiva Whatman™ Reinquarz-Luftprobenahmefilter, Güteklasse QM-H, Kreis
Beschreibung
- Hohe Stabilität bis zu 900 °C
- Hohe Filtrationseffizienz
- Bindemittelfrei
- Minimale Reaktivität mit biologischen und chemischen Komponenten
Spezifikation
Spezifikation
| Flächengewicht | 85 g/m2 |
| Format | Scheibe |
| Material | Quarz |
| Güte | Güteklasse QM-H |
| Menge | 50/Packung |
| Form | Scheibe |
| Typ | Luftprobenahmefilter |
| Durchmesser (metrisch) | 37 mm |
| Durchmesser (metrisch) Filter | 37 mm |