Learn More
Cytiva Whatman™ Pyramid Folded Filter Papers
Easy to use, saves valuable time when undertaking repetitive or multiple analyses
Marke:  Cytiva 9892-128
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.05000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16072042
  • 326.00 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 20-12-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Passt problemlos in konische Trichter.
  • Spart wertvolle Zeit bei wiederholten oder mehrfachen Analysen.
  • Bietet die von allen Whatman™ Filterpapieren erwartete gleiche hohe Qualität und Konsistenz
Spezifikation
Spezifikation
95 g/m2
Gefaltet
Konische Trichter, wiederholte oder Merfachynaylse
1000/Packung
Filterpapier
Aschegehalt: 0,007%
Zellulose
Gütegrad 40
210 μm
125 mm