Learn More
Cytiva Whatman™ Qualitatives Filterpapier: Körnung 593½ Gefaltete Kreise
Beschreibung
Zellulosefilter werden in qualitativen analytischen Techniken verwendet, um Materialien zu bestimmen und zu identifizieren. Plissierte qualitative Filter bestimmen und identifizieren Materialien mit verbesserter Durchflussrate und erhöhter Belastbarkeit im Vergleich zu äquivalent gefalteten Quadrantenfiltern.
- Eine vergrößerte Filteroberfläche erhöht die Gesamtbelastbarkeit und verringert die Gesamtfiltrationszeit.
- Geringerer Kontakt zwischen Filter und Trichter hält die Flussrate aufrecht.
- Eliminiert Notwendigkeit nach Quadranten-Filterkreisen für konische Trichter, wodurch bei wiederholten oder multiplen Analysen Zeit gespart wird.
- Plissierte Filter haben die gleichen technischen Eigenschaften wie die jeweiligen Filterkreise.
- Zellulosefilter werden in qualitativen analytischen Techniken zur Bestimmung und Identifizierung von Materialien verwendet.
- Plissierte qualitative Filter ergeben eine verbesserte Durchflussrate und erhöhte Ladekapazität im Vergleich mit äquivalent gefalteten Quadrantenfiltern.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 593 FF 185 mm 100/Packung |
| Format | Gefalteter Kreis |
| Material | Zellulose |
| Particle Retention | 5 μm |
| Porengröße | 5 μm |
| Filtrationsgeschwindigkeit | 450 Sekunden |
| Flussrate | Mittelschnell bis langsam |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ein Standard-Filterpapier für feine Fällungsmittel. |
| Güte | Gütegrad 593 |
| Menge | 100/Packung |
| Mehr anzeigen |