Learn More
Cytiva Filterpapiere für qualitative Analysen (vorgefaltete Grade)
Durch weniger Kontakt zwischen Filter und Trichter wird die Durchflussrate aufrecht erhalten. Whatman™ Gefaltete Rundpapiere, Gütegrad 2555½ sind mittelschnelle Filterpapiere für die Filterung von Maische zur Bestimmung des Extrakts aus Malz und Hopfen sowie zur Entfernung von Kohlendioxid aus Bier.
41.85 € - 59.90 €
Spezifikation
Format | Vorgefalzter Kreis |
---|---|
Material | Zellulose |
Particle Retention | 12 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | Ca. 55 s |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ein mittelschnelles Filterpapier, das zur Filtration der Maische zur Bestimmung des Extraktes in Malz und Würze und zur Entfernung von Kohlendioxid aus Bier verwendet wird. |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11318884
|
Cytiva
10313947 |
185 mm | 12 μm |
41.85 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11328884
|
Cytiva
10313951 |
240 mm | 12 μm |
49.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10559402
|
Cytiva
10313953 |
320 mm | 7 bis 12 μm |
59.90 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Zellulosefilter werden in qualitativen analytischen Techniken verwendet, um Materialien zu bestimmen und zu identifizieren. Plissierte qualitative Filter bestimmen und identifizieren Materialien mit verbesserter Durchflussrate und erhöhter Belastbarkeit im Vergleich zu äquivalent gefalteten Quadrantenfiltern.- Eine vergrößerte Filteroberfläche erhöht die Gesamtbelastbarkeit und verringert die Gesamtfiltrationszeit.
- Geringerer Kontakt zwischen Filter und Trichter hält die Flussrate aufrecht.
- Eliminiert Notwendigkeit nach Quadranten-Filterkreisen für konische Trichter, wodurch bei wiederholten oder multiplen Analysen Zeit gespart wird.
- Plissierte Filter haben die gleichen technischen Eigenschaften wie die jeweiligen Filterkreise.
- Zellulosefilter werden in qualitativen analytischen Techniken zur Bestimmung und Identifizierung von Materialien verwendet.
- Plissierte qualitative Filter ergeben eine verbesserte Durchflussrate und erhöhte Ladekapazität im Vergleich mit äquivalent gefalteten Quadrantenfiltern.
Spezifikation
Vorgefalzter Kreis | |
12 μm | |
Ein mittelschnelles Filterpapier, das zur Filtration der Maische zur Bestimmung des Extraktes in Malz und Würze und zur Entfernung von Kohlendioxid aus Bier verwendet wird. | |
170 μm |
Zellulose | |
Ca. 55 s | |
Gütegrad 2555 ½ | |
Filterpapier für qualitative Analysen |