Learn More
Cytiva Filterpapiere für qualitative Analysen: Grad 4 Rundpapiere
Durch weniger Kontakt zwischen Filter und Trichter wird die Durchflussrate aufrecht erhalten. Whatman™ Gefaltete Rundpapiere, Gütegrad 602EH½ sind langsame und dichte Filterpapiere für sehr feine Präzipitate.
59.00 € - 68.00 €
Spezifikation
Format | Gefalteter Kreis |
---|---|
Material | Zellulose |
Particle Retention | 2 μm |
Porengröße | 2 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 3000 Sekunden |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11303065
|
Cytiva
10312544 |
125 mm |
59.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11313065
|
Cytiva
10312545 |
150 mm |
68.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Zellulosefilter werden in qualitativen analytischen Techniken verwendet, um Materialien zu bestimmen und zu identifizieren. Plissierte qualitative Filter bestimmen und identifizieren Materialien mit verbesserter Durchflussrate und erhöhter Belastbarkeit im Vergleich zu äquivalent gefalteten Quadrantenfiltern.- Eine vergrößerte Filteroberfläche erhöht die Gesamtbelastbarkeit und verringert die Gesamtfiltrationszeit.
- Geringerer Kontakt zwischen Filter und Trichter hält die Flussrate aufrecht.
- Eliminiert Notwendigkeit nach Quadranten-Filterkreisen für konische Trichter, wodurch bei wiederholten oder multiplen Analysen Zeit gespart wird.
- Plissierte Filter haben die gleichen technischen Eigenschaften wie die jeweiligen Filterkreise.
- Zellulosefilter werden in qualitativen analytischen Techniken zur Bestimmung und Identifizierung von Materialien verwendet.
- Plissierte qualitative Filter ergeben eine verbesserte Durchflussrate und erhöhte Ladekapazität im Vergleich mit äquivalent gefalteten Quadrantenfiltern.
Spezifikation
Gefalteter Kreis | |
2 μm | |
3000 Sekunden | |
Gütegrad 602EH½; Filterpapier für qualitative Analysen sehr feiner Präzipitate. | |
100/Packung |
Zellulose | |
2 μm | |
Sehr langsam | |
Gütegrad 602eh | |
150 μm |