Learn More
Cytiva Papier für qualitative Analysen, IS-Messungen
Speziell für die Messung der Zündfestigkeit (IS) von Zigaretten entwickelt. Whatman™ Rundfilterpapiere für qualitative Analysen – Gütegrad 2 für IS-Messung werden unter strenger Kontrolle hergestellt; jede Charge wird getestet und zertifiziert, um die Anforderungen von ASTM E2187 zu erfüllen.
Marke: Cytiva 1002-147
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
IS-Papier mit Gütegrad 2 wird verwendet, um die verminderte Zündneigung von Zigaretten zu testen. Es wirkt wie ein Kühlkörper; das Papier wird während des Tests nicht angezündet. Die chargenübergreifende und chargeninterne Konsistenz des Papiers ist entscheidend, um die Wiederholbarkeit des Tests zu gewährleisten.
- Partikelretention: 8 μm
- Porosität: mittelfein
- Filtrationsgeschwindigkeit: ASTM™, 55 Sek.; Herzberg, 240 Sek.
- Oberfläche: Glatt
- Jede Charge entspricht garantiert den ASTM™ E-2187-04 Spezifikationen
- Linter aus 100 % Baumwolle, Aschegehalt < 0,1 %
- Wird verwendet, um sicherzustellen, dass Zigaretten feuersicher und selbstlöschend sind, es sei denn, der Raucher zieht aktiv an der Zigarette
Zertifizierungen
Zertifizierter Gütegrad 2 (für IS-Tests)
Spezifikation
Filterpapier für qualitative Analysen, Gütegrad 2, Standardqualität, Scheiben, 150 mm, für IS-Tests zertifiziert | |
Zellulose | |
240 Sekunden | |
Ein Standardfilter zur Überwachung spezifischer Kontaminanten in der Atmosphäre und bei Bodentests. | |
Mittelfein | |
Ø 150 mm |
Scheibe | |
>8 μm | |
Mittel | |
Gütegrad 2 | |
190 μm | |
150 mm |