Learn More
Cytiva Qualitative Filter Paper: Papierbögen Grad 2
Höheres Rückhalte- und Absorptionsvermögen als bei Filtern des Gütegrads 1 mit entsprechender Erhöhung der Filtrationszeit. Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen: Gütegrad 2 eignen sich zur Überwachung bestimmter Verunreinigungen in der Atmosphäre und für Bodenproben.
324.00 € - 394.00 €
Spezifikation
Format | Blatt |
---|---|
Material | Zellulose |
Particle Retention | >8 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 240 Sekunden |
Flussrate | M |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11342835
|
Cytiva
1002-917 |
460 x 570 mm (18,11 x 22,45 in.) |
324.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11300434
|
Cytiva
1002-929 |
600 x 600 mm (23,62 x 23,62 in.) |
356.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11320434
|
Cytiva
1002-931 |
580 x 680 mm (22 x 26 in.) |
394.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Diese Zellulosefilter eignen sich für qualitative Analyseverfahren zur Erkennung und Bestimmung von Stoffen sowie zur Klärung von Flüssigkeiten.
- Partikelretention: 8μm
- Porosität: Mittelfein
- Filtrationsgeschwindigkeit: ASTM™, 55 s; Herzberg, 240 s
- Oberfläche: Glatt
- Zur Aufnahme der Bodennährstoffe bei Wachstumsversuchen mit Pflanzen
- Für Bodenanalysen und zur Keimprüfung in der Landwirtschaft
Spezifikation
Blatt | |
>8 μm | |
M | |
Gütegrad 2 | |
100/Packung |
Zellulose | |
240 Sekunden | |
Ein Standardfilter zur Überwachung spezifischer Kontaminanten in der Atmosphäre und bei Bodentests. | |
Mittelfein | |
190 μm |