Learn More
Cytiva Whatman™ Filterpapiere für quantitative Analysen
Description
Zur quantitativen Analyse der Luftverschmutzung als Papierband zur Imprägnierung bei der Bestimmung gasförmiger Verbindungen mit hohen Durchflussraten oder zur quantitativen Analyse der Luftverschmutzung.Whatman™ Filterpapier für quantitative Analysen:Rundpapiere mit Gütegrad 41 werden häufig zur Vorbereitung von Proben für die Metallanalyse nach dem Aufschließen von Salpetersäure verwendet.
- Extrem niedriger Aschegehalt (maximal 0,007 % Asche)
- 20 μm nominale Partikelrückhalteleistung
- Hohe Filtrationsgeschwindigkeit (Herzberg 54 s)
- Wird häufig für routinemäßige Analysen zu Luft- und Bodenverschmutzung verwendet
- Hochreine Filter für die quantitative Analyse
Spécification
Spécification
| Luftstromrate | 4 s/100 ml/in2 |
| Beschreibung | Filterpapier von Gütegrad 41, Fast Asheless, 110 mm, Kreis (100 Stück) |
| Filtertyp | Ashless |
| Format | Scheibe |
| Material | Baumwolllinter |
| Particle Retention | 20 μm |
| Porengröße | 20 μm |
| Filtrationsgeschwindigkeit | ASTM, 12 Sekunden; Herzberg, 54 Sekunden |
| Flussrate | Schnell |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entwickelt für gravimetrische Analysen und die Vorbereitung von Proben für die instrumentelle Analyse. Für analytische Verfahren mit groben Partikeln oder gelatinösen Präzipitaten (z. B. Eisen- oder Aluminiumhydroxide). Wird auch für quantitative Luftvers |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.