Learn More
Cytiva Filterpapier für quantitative Analysen: Papierbögen Grad 41
Eignen sich als Papierband zur Imprägnierung bei der Bestimmung gasförmiger Bestandteile bei hohen Flussraten oder in der quantitativen Luftverschmutzungsanalyse. Whatman™ Filterpapiere für quantitative Analysen: Gütegrad 41 kommen häufig zur Probenvorbereitung vor Metallanalysen nach der Verdauung von Salpetersäure zum Einsatz.
Marke:  Cytiva 1441-866
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.41000kg
Artikelnummer. 11342955
  • 365.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Aschefreie Gütegrade bieten sehr reine Filter, die für eine Vielzahl entscheidender analytischer Filtrationsverfahren geeignet sind. Whatman™-Filterpapiere für qualitative Analysen sind für die gravimetrische Analyse und die Vorbereitung von Proben für die instrumentelle Analyse konzipiert.
  • Extrem niedriger Aschegehalt (0.007 % Asche maximal)
  • 20 μm nominale Partikelretentionsrate
  • Hohe Filtrationsgeschwindigkeit (Herzberg 54 s)
  • Wird häufig für die routinemäßige Analyse der Luftverschmutzung und die Analyse der Bodenverschmutzung verwendet
  • Hochreine Filter für die quantitative Analyse
Spezifikation
Spezifikation
4 s/100 ml/in2
Blatt
20 μm
ASTM, 12 Sekunden; Herzberg, 54 Sekunden
Metallurgie: Eisen- und Aluminium-Hydroxide. Überwachung der Luftverschmutzung. Normales Laden, nass, eingeschränkte Reißfestigkeit
Grob
215 μm
10 Zoll
8 Zoll
Filterpapier Gütegrad 41, Schnell Aschefrei, 203 x 254 mm, Rundpapier (100 Stück)
Hochwertige Baumwoll-Linters
20 μm
Schnell
41
100/Packung
Aschefrei
254 mm
203 mm