Learn More
Cytiva Filterpapiere für quantitative Analysen
Ermöglicht eine starke Rückhaltung besonders feiner kristalliner Präzipitate. Whatman™ Filterpapiere für quantitative Analysen: Die Rundpapiere des Gütegrads 50 halten dem Zerkleinern, der Handhabung im feuchten Zustand sowie dem Abschaben von Präzipitaten stand.
25.65 € - 326.00 €
Spezifikation
Luftstromrate | 144 s/100 ml/in2 |
---|---|
Format | Scheibe |
Material | Hochwertige Baumwoll-Linters |
Porengröße | 2,7 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | ASTM, 250 Sekunden; Herzberg, 2685 Sekunden |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11320494
|
Cytiva
1450-042 |
42,5 mm |
25.65 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10494831
|
Cytiva
1450-055 |
55 mm |
27.35 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11340494
|
Cytiva
1450-070 |
70 mm |
29.90 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11332975
|
Cytiva
1450-090 |
90 mm |
38.10 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11342975
|
Cytiva
1450-110 |
110 mm |
39.15 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10634371
|
Cytiva
1450-125 |
125 mm |
45.65 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10002211
|
Cytiva
1450-150 |
150 mm |
70.25 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11372975
|
Cytiva
1450-185 |
185 mm |
94.10 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11382975
|
Cytiva
1450-240 |
240 mm |
158.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11380484
|
Cytiva
1450-320 |
320 mm |
326.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Ermöglicht eine starke Retention für sehr feinkristalline Ausfällung.Whatman™ Filterpapier für quantitative Analysen:Bögen mit Gütegrad 50 halten dem Zerkleinern, nasser Handhabung und dem Entfernen von Ausfällungen durch Schaben stand.
Hochglänzendes, gehärtetes Filterpapier- Dünneres Filterdesign (durchschnittliche Dicke 115 μm) als die meisten Büchner-Filterpapiere
- Säurebehandelt für hohe Nassfestigkeit und chemische Beständigkeit
- Nominale Partikelretention von 2.7 μm
- Langsame Durchflussraten (Herzberg Filtrationsgeschwindigkeit 2685 s)
- Hohe Reinheit und geringer Aschegehalt (0.015 % Asche maximal)
- Kompatibel mit Hirsch- oder Büchner-Trichtern
Spezifikation
144 s/100 ml/in2 | |
Hochwertige Baumwoll-Linters | |
ASTM, 250 Sekunden; Herzberg, 2685 Sekunden | |
Gütegrad 50 | |
100/Packung | |
Gehärtet, niedriger Aschegehalt |
Scheibe | |
2,7 μm | |
Langsam | |
Fein | |
115 μm |