Learn More
Cytiva Grad 589/1 Rundpapiere für quantitative Filter
Zur schnellen Filtration von groben Präzipitaten. Whatman™ Rundfilterpapiere für quantitative Analysen Gütegrad 589/1 unterstützen Tests wie beispielsweise die Messung der Zementfeinheit in einem Standard-Blaine-Test oder die Bestimmung des Aschegehalts in Lebensmitteln. 
Marke:  Cytiva 10300014
123.95 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.40190kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11325194
  • 140.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zur schnellen Filterung von groben Präzipitaten vorgesehen.Whatman™ Rundfilterpapiere für quantitative Analysen, Gütegrad 589/1, unterstützen Tests wie beispielsweise die Messung der Zementfeinheit in einem Standard-Blaine-Test oder die Bestimmung des Aschegehalts in Lebensmitteln. 
Aschefreie Qualität bieten sehr reine Filter, die für eine Vielzahl entscheidender analytischer Filtrationsverfahren geeignet sind. Whatman™-Filterpapiere für qualitative Analysen sind für die gravimetrische Analyse und die Vorbereitung von Proben für die instrumentelle Analyse konzipiert.
  • Für grobe Niederschlagsrückhaltung
  • Herzberg-Filtrationsgeschwindigkeit von 50 s
  • Black Ribbon-Filter zur Filtration grober Ausscheidungen
  • Aschefreie Typen mit sehr hohen Durchflussraten
  • Hohe Reinheit (< 0.01 % Asche)
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
Scheibe
12 bis 15 μm
Hoch
Gütegrad 589/ 1
Aschefrei
Filter der Güteklasse 589/1 für die Aufbewahrung grober Prezipitate, 185 mm Kreis (100 Stück)
Hochwertige Baumwoll-Linters
25 Sekunden
Entwickelt für gravimetrische Analysen und die Vorbereitung von Proben für die instrumentelle Analyse. Für die Filtration grober Präzipitate. Für viele quantitative Standardmethoden, insbesondere für gravimetrische Anwendungen (z. B. Bestimmung des Aschegehalts)
190 μm
185 mm