Learn More
Cytiva RUNDFILTER 589/1 1/2 150MM R R
Zur schnellen Filterung von groben Präzipitaten vorgesehen. Whatman™ Rundfilterpapiere für quantitative Analysen Gütegrad 589/1 unterstützen Tests wie beispielsweise die Messung der Zementfeinheit in einem Standard-Blaine-Test oder die Bestimmung des Aschegehalts in Lebensmitteln. 
Marke:  Cytiva 10300045
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.17000kg
Artikelnummer. 11313035
  • 115.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zur schnellen Filterung von groben Präzipitaten vorgesehen.Whatman™ Rundfilterpapiere für quantitative Analysen, Gütegrad 589/1, unterstützen Tests wie beispielsweise die Messung der Zementfeinheit in einem Standard-Blaine-Test oder die Bestimmung des Aschegehalts in Lebensmitteln.
Aschefreie Filter sind sehr reine Filter, die für eine Vielzahl von kritischen analytischen Filtrationsverfahren geeignet sind.  Whatman™ Filterpapiere für quantitative Analysen sind für die gravimetrische Analyse und die Vorbereitung von Proben für die instrumentelle Analyse konzipiert.
  • Zur Rückhaltung grober Ausfällungen
  • Herzberg-Filtrationsgeschwindigkeit von 50 s
  • Schwarzer Bandfilter zur Filtration von groben Ausfällungen
  • Aschefrei mit einer sehr hohen Flussrate
  • Hohe Reinheit (< 0.01 % Asche)
  • Für den einfachen Einsatz bei Anwendungen mit konischem Filtertrichter vorgefaltet
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
Gefaltet
12 bis 15 μm
hoch
Gütegrad 589/1 1/2
Aschefrei
150 mm
Gütegrad 589/1 ½ Filter für die Rückhaltung von Grobpräzipitaten, gefaltet, 150 mm (100 Stk.)
Hochwertige Baumwoll-Linters
25 Sekunden
Entwickelt für gravimetrische Analysen und die Vorbereitung von Proben für die instrumentelle Analyse. Für die Filtration grober Präzipitate. Für viele quantitative Standardmethoden, insbesondere für gravimetrische Anwendungen (z. B. Bestimmung des Aschegehalts)
190 μm
5,9 in.