Learn More
Cytiva Filterpapiere für quantitative Analysen, Grad 542
Ermöglichen eine hohe Retention feiner Partikel unter chemisch anspruchsvollen Bedingungen. Whatman™ Filterpapiere für quantitative Analysen: Gütegrad 542 Rundpapiere eignen sich besonders gut zur Erfassung feiner Präzipitate in Anwendungen wie der Metallbestimmung und der Hydroxidaufnahme.
26.55 € - 133.00 €
Spezifikation
Luftstromrate 64 s/100 ml/in2
Format Scheibe
Material Hochwertige Baumwoll-Linters
Particle Retention 2,7 μm
Filtrationsgeschwindigkeit ASTM, 250 Sekunden; Herzberg, 2510 Sekunden
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11333005
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
1542-055
55 mm
26.55 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11343005
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
1542-070
70 mm
33.35 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10797602
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
1542-090
90 mm
39.85 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11360534
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
1542-110
110 mm
53.20 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11370534
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
1542-125
125 mm
62.40 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10317821
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
1542-150
150 mm
91.85 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11390534
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
1542-185
185 mm
133.00 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ermöglicht eine hohe Retention feiner Partikel unter chemisch rauen Bedingungen.Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen:Rundpapiere mit Gütegrad 542 eignen sich gut zum Auffangen feiner Ausfällungen in Anwendungen wie Metallbestimmungen und Hydroxiderfassung.
Gehärtete und aschefreie Whatman Filterpapiere für qualitative Analysen zeichnen sich aufgrund der Säurehärtung durch eine hohe Nassfestigkeit und eine hohe chemische Beständigkeit aus und weisen einen extrem niedrigen Aschegehalt auf. Diese Filter eignen sich für eine Vielzahl von Verfahren, bei denen es auf eine verlässliche Filterung ankommt. 
  • Hohes Rückhaltevermögen von feinen Ausfällen in Anwendungen wie Bestimmung von Metallen und Ansammlung von Hydroxiden
  • Ansammlung von Spurenelementen und Radionukleiden aus der Atmosphäre
  • Nominales Partikelrückhaltevermögen von 2.7 μm
  • Filtrationsgeschwindigkeit nach Herzberg: 2510 s
  • Extrem niedriger Aschegehalt (maximal 0.006 % Asche)
Spezifikation
Spezifikation
64 s/100 ml/in2
Hochwertige Baumwoll-Linters
ASTM, 250 Sekunden; Herzberg, 2510 Sekunden
Gütegrad 542
100/Pckg.
Gehärtet, aschefrei
Scheibe
2,7 μm
Gravimetrische Metallbestimmungen. Hält unter anspruchsvollsten Bedingungen feine Partikel zurück. Normales Laden, nass, hohe Reißfestigkeit.
Fein
150 μm