Learn More
Cytiva Whatman™ Filterpapier für quantitative Analysen: Papierbögen Grad 50
Ermöglicht eine starke Retention für sehr feinkristalline Ausfällung. Whatman™ Filterpapier für quantitative Analysen: Gütegrad 50 Bögen halten dem Zerkleinern, nasser Handhabung und dem Entfernen von Ausfällungen durch Schaben stand.
Marke: Cytiva 1450-916
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.35000kg
Beschreibung
Hochglasiertes, gehärtetes Filterpapier- Dünneres Filterdesign (durchschnittliche Dicke 115 μm) als die meisten Büchner Filterpapiere
- Säurebehandelt für hohe Nassfestigkeit und chemische Beständigkeit
- Nominale Partikelretention von 2.7 μm
- Langsame Durchflussraten (Herzberg-Filtrationsgeschwindigkeit 2685 s)
- Hoher Reinheitsgrad und niedriger Aschegehalt (0.015 % Asche max.)
- Kompatibel mit Hirsch oder Büchner Trichtern
Spezifikation
144 S/100 ml/in2 | |
Blatt | |
2,7 μm | |
ASTM, 250 Sekunden; Herzberg, 2685 Sekunden | |
Für qualitative oder quantitative Filtrationen, die Vakuumunterstützung auf Büchner- oder 3-teiligen Filtertrichtern erfordern. | |
Fein | |
115 μm | |
150 mm |
Gütegrad 50 Quantitatives Filterpapier gehärtet, niedriger Aschegehalt, Blatt, 150 × 230 mm | |
Hochwertige Baumwoll-Linters | |
2,7 μm | |
Langsam | |
Gütegrad 50 | |
100/Packung | |
Gehärtet, niedriger Aschegehalt | |
230 mm |