Learn More
Cytiva Whatman™ Quarz Glasfaserfilter, Qualitätsklasse QM-B
Für die Luftprobenahme in sauren Gasen, Schornsteinen, Abgasabzügen und Aerosolen
Marke: Cytiva 1852-040
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hochreine Quarz (SiO2) Mikrofaserfilter
- Der Qualitätsklasse QM-B ist ein dickerer Quarzfaserfilter mit einem Hohe Belastbarkeit
- Geeignet für Luftprobenahme in sauren Gasen, Schornsteinen, Abgasabzügen und Aerosolen
- Ideal für Hochtemperaturen von bis zu 800 °C in PM2.5/PM10 und Spurenelementanalyse
- Aufgrund der geringen Menge an Erdalkalimetallen werden Artefaktprodukte aus Sulfaten und Nitraten (von SO2 und NO2) praktisch eliminiert
- Flussrate: 12 s/100 ml/in2
Spezifikation
Disc | |
Luftprobenahme in sauren Gasen, Schornsteinen, Abgasabzügen und Aerosolen | |
950 μm |
Quarzmikrofaser | |
Qualitätsklasse QM-B | |
40 mm |