Learn More
Cytiva Whatman™ Reeve Angel 226 Gekreppte qualitative Rundpapierfilter
Ein allgemeiner qualitativer Filter mit gekreppter Oberfläche. Hohe Filtrationsgeschwindigkeit, schneller als Gütegrad 202, unter Erhaltung grober Partikel gelatinöser Fällungsmittel.
24.40 € - 345.00 €
Spezifikation
Particle Retention | 20 bis 25 μm |
---|---|
Porengröße | 20 bis 25 μm |
Flussrate | Schnell |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ein allgemeiner qualitativer Filter mit gekreppter Oberfläche. Hohe Filtrationsgeschwindigkeit, schneller als Gütegrad 202, unter Erhaltung grober Partikel gelatinöser Fällungsmittel. |
Güte | 226 |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15520773
|
Cytiva
5226-200 |
20 cm | Scheibe |
24.40 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15510773
|
Cytiva
5226-190 |
19 cm | Scheibe |
25.75 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15530773
|
Cytiva
5226-330 |
33 cm | Scheibe |
65.15 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15540773
|
Cytiva
5226-848 |
20 cm | Blatt |
345.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Hohe Filtrationsgeschwindigkeit
- Fängt grobe oder gelatinöse Partikel auf
- Die einzigartige gekreppte graue Oberfläche bietet einen optischen Kontrast für weiße oder dunkle Filtrate
Spezifikation
20 bis 25 μm | |
Schnell | |
226 |
20 bis 25 μm | |
Ein allgemeiner qualitativer Filter mit gekreppter Oberfläche. Hohe Filtrationsgeschwindigkeit, schneller als Gütegrad 202, unter Erhaltung grober Partikel gelatinöser Fällungsmittel. |