Learn More
Cytiva Reeve Angel 230 gekreppte qualitative Rundpapierfilter
Zuverlässiges Leistungsverhalten in nichtkritischen Anwendungsbereichen in Industrie- oder Ausbildungslaboren
7.10 € - 159.00 €
Spezifikation
Format | Scheibe |
---|---|
Material | Zellulose |
Particle Retention | 25 bis 30 μm |
Güte | 230 |
Porosität | Grob |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12522056
|
Cytiva
5230-200 |
20 cm |
26.10 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12542056
|
Cytiva
5230-330 |
33 cm |
64.15 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15550773
|
Cytiva
5230-250 |
25 cm |
39.25 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11364270
|
Cytiva
5230-110 |
11 cm |
8.40 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11374270
|
Cytiva
5230-125 |
12,5 cm |
10.50 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11314280
|
Cytiva
5230-240 |
24 cm |
37.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11354270
|
Cytiva
5230-090 |
9 cm |
7.10 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11384270
|
Cytiva
5230-150 |
15 cm |
15.40 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11394270
|
Cytiva
5230-185 |
18,5 cm |
22.70 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15560773
|
Cytiva
5230-400 |
40 cm |
104.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15570773
|
Cytiva
5230-500 |
50 cm |
159.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Rückhalt von groben Partikeln.
- Bestehend aus Zellulose
- Kreppoberfläche für die schnelle Filtration von groben Partikeln
- Partikelretention: 25 bis 30 μm
- Dicke: 0.40 mm
Sollte nicht für die Kjeldahlsche Stickstoffbestimmung verwendet werden
Spezifikation
Scheibe | |
25 bis 30 μm | |
Grob |
Zellulose | |
230 | |
0,4 mm |