Learn More
Cytiva Reeve Angel 230 gekreppte qualitative Rundpapierfilter
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
9 cm
11 cm
12,5 cm
15 cm
18,5 cm
20 cm
24 cm
25 cm
33 cm
40 cm
50 cm
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
Rückhalt von groben Partikeln.
- Bestehend aus Zellulose
- Kreppoberfläche für die schnelle Filtration von groben Partikeln
- Partikelretention: 25 bis 30 μm
- Dicke: 0.40 mm
Sollte nicht für die Kjeldahlsche Stickstoffbestimmung verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 230 9 cm 50/Packung |
| Format | Scheibe |
| Material | Zellulose |
| Particle Retention | 25 bis 30 μm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ein allgemeiner qualitativer Filter mit gekreppter Oberfläche. Hohe Filtrationsgeschwindigkeit und hohe Ladekapazität. In industriellen Labors und Studentenlabors für die routinemäßige Filtration weit verbreitet. |
| Güte | 230 |
| Porosität | Grob |
| Menge | 50/Pk. |
| Dicke (metrisch) | 0,4 mm |
| Abmessungen (L x B) | 9,0 cm |
| Mehr anzeigen |