Learn More
Cytiva Whatman™ Reeve Angel 230 gekriechte qualitative Kreise
Artikelnummer. 12522056
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
9 cm
11 cm
12,5 cm
15 cm
18,5 cm
20 cm
24 cm
25 cm
33 cm
40 cm
50 cm
Packungsgröße:
50 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
12522056 20 cm 50 Stück
12542056 33 cm 50 Stück
15550773 25 cm 50 Stück
11364270 11 cm 50 Stück
11374270 12,5 cm 50 Stück
11314280 24 cm 50 Stück
11354270 9 cm 50 Stück
11384270 15 cm -
11394270 18,5 cm 50 Stück
15560773 40 cm 50 Stück
15570773 50 cm 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 12522056 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 5230200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zuverlässiges Leistungsverhalten in nichtkritischen Anwendungsbereichen in Industrie- oder Ausbildungslaboren
Rückhalt von groben Partikeln.
  • Bestehend aus Zellulose
  • Kreppoberfläche für die schnelle Filtration von groben Partikeln
  • Partikelretention: 25 bis 30 μm
  • Dicke: 0.40 mm
Sollte nicht für die Kjeldahlsche Stickstoffbestimmung verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung 230 20 cm 50/Packung
Format Scheibe
Material Zellulose
Particle Retention 25 bis 30 μm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein allgemeiner qualitativer Filter mit gekreppter Oberfläche. Hohe Filtrationsgeschwindigkeit und hohe Ladekapazität. In industriellen Labors und Studentenlabors für die routinemäßige Filtration weit verbreitet.
Güte 230
Porosität Grob
Menge 50 Pk.
Dicke (metrisch) 0,4 mm
Abmessungen (L x B) 20,00 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) 7,87 in.
Durchmesser (metrisch) 20 cm