Learn More
Cytiva ReZist™ 13 mm-Spritzenfilter aus PTFE
Konstruiert für Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel. Whatman™ 13 mm ReZist™ Spritzenfilter aus PTFE sind ideal zur Klärung aggressiver organischer Lösungsmittel und können außerdem als Belüftungsfilter für kleine Gefäße verwendet werden.
325.00 €
Spezifikation
Material | PTFE |
---|---|
Gehäusematerial | Polypropylen |
Art des Einlasses | Luer-Lock-Anschluss (weiblich) |
Art des Auslasses | Mini-Spitze |
Menge | 100/Pckg. |
Produktcode | Marke | Farbcode | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbcode | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11359364
|
Cytiva
10463703 |
Weiß | 0,2 μm |
325.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11369364
|
Cytiva
10463713 |
Grün | 0,45 μm |
325.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Die hydrophobe PTFE-Membran wird mit Polypropylen laminiert
- Der Mini-Tip Auslass wurde für die Filtration in sehr kleine Probenflaschen entwickelt
- Extrem geringes Totvolumen <10 μl
- Optimale Ausnutzung kleiner Probenvolumina
- Hervorragende chemische Beständigkeit gegenüber den üblichen organischen HPLC-Lösungsmitteln
- Polypropylen-Stütze
- Wird als Belüftungsfilter für kleine Gefäße verwendet
Spezifikation
PTFE | |
Luer-Lock-Anschluss (weiblich) | |
100/Pckg. | |
13 mm |
Polypropylen | |
Mini-Spitze | |
Spritzenfilter |