Learn More
Cytiva Roby™ 25 mm-Spritzenfilter
Speziell für automatische Probenfiltrationssysteme konzipiert. Whatman™ Roby™ 25 mm-Spritzenfilter sind für die gängigen Tablettenprüfsysteme optimiert.
582.00 € - 3255.00 €
Spezifikation
Filtrationsbereich | 4,2 cm2 |
---|---|
Totvolumen (nach Luftspülung) | ≤50 μl |
Gehäusematerial | Polypropylen |
Art des Einlasses | Weiblicher Luer-Lock |
Art des Auslasses | Männlicher Luer-Anschluss |
Produktcode | Marke | Material | Porengröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Porengröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11373375
|
Cytiva
10463803 |
Nylon | 0,45 μm | 200/Packung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11363375
|
Cytiva
10463802 |
Nylon | 0,45 μm | 1000/Pckg. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11919227
|
Cytiva
10463805 |
Nylon-Glasfaser | 0,45 μm | 200/Packung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11353375
|
Cytiva
10463804 |
Nylon-Glasfaser | 0,45 μm | 1000/Pckg. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11313385
|
Cytiva
10463807 |
Regenerierte Cellulose (RC) | 0.45μm | 200/Packung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11303385
|
Cytiva
10463806 |
Regenerierte Cellulose | 0,45 μm | 1000/Pckg. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11959187
|
Cytiva
10463809 |
Regenerierte Cellulose Glasfaser (RC-GF) | 0,45 μm | 200/Packung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11929227
|
Cytiva
10463808 |
Regenerierte Cellulose Glasfaser (RC-GF) | 0,45 μm | 1000/Pckg. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11949227
|
Cytiva
10463813 |
Celluloseacetat mit Glasfaser | 0,45 μm | 200/Packung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11323375
|
Cytiva
10463814 |
Glasfaser | 0,7 μm | 200/Packung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11313375
|
Cytiva
10463815 |
Glasfaser | 0,7 μm | 1000/Pckg. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11343375
|
Cytiva
10463801 |
Glasfaser | 1 μm | 200/Packung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11333375
|
Cytiva
10463800 |
Glasfaser | 1 μm | 1000/Pckg. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Das Filtergehäuse ist aus mechanisch beständigem Polypropylen gefertigt
- Erhältlich mit verschiedenen Membrantypen, beispielsweise mit integriertem Vorsatzfilter aus Glasfaser für schwierige Proben
- Die äußere Form des Filtergehäuses gewährleistet einen einfachen, reibungslosen Transport der Filter aus dem Lager zum Filtrationsstandort sowie einen einfachen Filterwechsel
- Geeignet für den Einsatz mit Sotax, Caliper, Zymark und Varian Tablettentestern
- Anschluss (E/A): Luer-Lock (weiblich)/Luer (männlich)
Membranen
- Glasfaser (GF)
- Nylon (NL)
- Regenerierte Cellulose (RC)
- Celluloseacetat (CA)
Feinfilterung der Proben im automatischen Tablettenauflösungstest. Das Roby 25 Filterprüfungskit kann zur Verfahrensentwicklung eingesetzt werden.
Hinweis: 200er-Packungen enthalten 8 Röhrchen mit jeweils 25 Stück
Spezifikation
4,2 cm2 | |
Polypropylen | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
Spritzenfilter |
≤50 μl | |
Weiblicher Luer-Lock | |
6.9 bar (100 psi) | |
25 mm |