Learn More
Cytiva Whatman™ Saatgutprüfpapiere: Papierbögen Grad 3644
Gelbes Saatgutprüfpapier zur Analyse von Samen mit kleinen weißen Wurzeln.
59.60 € - 1795.00 €
Spezifikation
Material | Zellulose |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Testen von Saatgut |
Dicke (metrisch) | 1,4 mm |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11308924
|
Cytiva
10342580 |
140 mm | 200 mm |
1795.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11318924
|
Cytiva
10342583 |
110 mm | 170 mm |
59.60 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
Aufgrund ihrer extrem hohen Reinheit liefern unsere Saatgutprüfpapiere zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse. Die Papiere werden aus reiner Zellulose ohne Zusatzstoffe hergestellt und enthalten keine Stoffe, die das Wachstum der Samen beeinflussen könnten. Die konstante Wasseraufnahme der Papiere gewährleistet die kontinuierliche Bereitstellung der benötigten Wassermenge.Specifications
Zellulose | |
Testen von Saatgut | |
1,4 mm |