Learn More
Cytiva Filterpapier mit Sharkskin-Oberfläche
Dank der hohen Nassfestigkeit auch unter Druck einsetzbar
Marke:  Cytiva 10347521
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.40000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11323395
  • 43.45 € / 100 Stück
Verfügbar ab
14-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
High wet strength allows use under pressure
  • Mit gekreppter Oberfläche
  • Werkstoff: Zellulose
  • Weiße Rundpapiere
  • Durchflussrate: mittelschnell bis langsam
  • Partikelretention: 8-12 μm
  • Typische Stärke: 170 μm
  • Filtrationsgeschwindigkeit: 77.5 s
  • Beständig gegen schwache Säuren und Basen
  • Einsatz als Schutzpapier für Filterpressen und bei der Verarbeitung von Kakaobutter und Speiseölen
Spezifikation
Spezifikation
Shark Skin Filter Paper for Technical Use, circle, 270 mm
Mittellangsam
Scheibe
12 μm
Zellulose
270 mm
Verwendung als Schutzpapier für Filterpressen und bei der Verarbeitung von Kakaobutter und Speiseölen
Grade Shark Skin
170μm