Learn More
Cytiva Filterpapier mit Sharkskin-Oberfläche
Dank der hohen Nassfestigkeit auch unter Druck einsetzbar
38.85 € - 104.00 €
Spezifikation
Format | Scheibe |
---|---|
Material | Zellulose |
Particle Retention | 12 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | Ca. 77,5 s |
Flussrate | Mittellangsam |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11363395
|
Cytiva
10347523 |
385 mm |
68.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11343395
|
Cytiva
10347530 |
320 mm |
60.75 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11333395
|
Cytiva
10347577 |
290 mm |
59.85 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11394140
|
Cytiva
10347509 |
90 mm |
38.85 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11393385
|
Cytiva
10347513 |
150 mm |
45.85 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11324150
|
Cytiva
10347511 |
125 mm |
44.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11373385
|
Cytiva
10347510 |
110 mm |
40.95 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11323395
|
Cytiva
10347521 |
270 mm |
59.20 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11313395
|
Cytiva
10347519 |
240 mm |
51.85 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11353395
|
Cytiva
10347522 |
340 mm |
62.35 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11373395
|
Cytiva
10347525 |
500 mm |
104.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Hohe Nassfestigkeit ermöglicht die Verwendung unter Druck
- Mit gekreppter Oberfläche
- Werkstoff: Zellulose
- Weiße Rundpapiere
- Durchflussrate: mittelschnell bis langsam
- Partikelretention: 8-12 μm
- Typische Stärke: 170 μm
- Filtrationsgeschwindigkeit: 77.5 s
- Beständig gegen schwache Säuren und Basen
- Einsatz als Schutzpapier für Filterpressen und bei der Verarbeitung von Kakaobutter und Speiseölen
Spezifikation
Scheibe | |
12 μm | |
Mittellangsam | |
Gütegrad Haifischhaut |
Zellulose | |
Ca. 77,5 s | |
Gekrepptes, mittelschnelles bis langsames Filterpapier. Beständig gegen schwache Säuren und Basen. Wird häufig als Schutzpapier für Filterpressentücher sowie bei der Verarbeitung von Kakaobutter und Speiseölen verwendet. | |
170 μm |