Learn More
Cytiva X10 ACID ALKALI BOOK STARCH IODIDE IODIDE
Artikelnummer. 11944426
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
pH
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Anwendung) unitSize
11944426 pH 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11944426 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 2651500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Buch, Stärkejodid.
  • Sofortige pH-Messwerte.
  • Genaue Messwerte bei zahlreichen routinemäßigen pH-Wert-Bestimmungen.
  • Preiswert.
  • Praktisch und tragbar für den Einsatz vor Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbanzeige Stärkejodid
Format Testpapier
Zur Verwendung mit (Anwendung) pH