Learn More
Qiagen SPOT CloneSaver-Halter
Spot CloneSaver-Halter
Marke: Qiagen WB100034
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.90000kg
Beschreibung
Der SPOT CloneSaver Halter ist ein starrer Rahmen, der standardmäßigen CloneSaver Karten die automatische Erkennung ermöglicht. Er hält die Karte flach, um biologische Proben gleichmäßig und präzise zu erkennen. Die 96 Well-Karte lässt sich einfach in den ANSI/SBS-kompatiblen Rahmen einsetzen, der dann wie eine Multiwell-Platte auf ein Liquid-Handling-Deck gelegt werden kann.Der SPOT CloneSaver Halter ist mit Standard-Flüssigkeitshandlern von Unternehmen wie Beckman Coulter und Tecan Instruments kompatibel.
Spezifikation
CloneSaver Kartenhalter | |
Hält die Karte flach, um biologische Proben gleichmäßig und präzise zu erkennen | |
Kompatibel mit standardmäßigen Liquid-Handlern |