Learn More
Cytiva UniFilter™ 24-Well Mikrotiterplatten, 10 ml
Beschreibung
- Platten aus naturfarbenem Polypropylen
- Die patentierte Bauweise der integrierten Filter verhindert Well-zu-Well-Kreuzkontaminationen
- Standard-Footprint, —kompatibel mit den meisten Plattenlesegeräten, Autosamplern und Robotern.
- Kontrollierte Platzierung des Filtrats durch einzigartige Gestaltung der Tropfvorrichtung an der Unterseite der Platten
- In verschiedenen Medientypen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Beschreibung | Der 10 ml UNIFILTER wird mit großen Proben- oder Reagenzienvolumina verwendet. Biomolekulare Reinigung durch Festphasenextraktion sowie organische Synthese bei der Erstellung von Bibliotheken für die kombinatorische Chemie |
| Array | 4 x 6 |
| Porengröße | 10 bis 12 μm |
| Farbe | Naturfarben |
| Produkttyp | UNIFILTER Mikrotiterplatte, 24 Wells, 10 ml, 10 bis 12 μm, Meltblown-Polypropylen, natürliches Polypropylen |
| Material | Polypropylen |
| Volumen (metrisch) Well | 10.000 μl |
| Anzahl Wells | 24 |
| Wellform | Filter |
| Mehr anzeigen |