Learn More
Cytiva UniPrep™ Spritzenlose Filter aus PTFE
Probenverarbeitung in einem Drittel der Zeit im Vergleich zu herkömmlichen Spritzenfiltern
Marke: Cytiva UN513UORG
Weitere Details : Netto-Gewicht : 7.79000kg
Beschreibung
UniPrep Spritzenlose Filter sind vormontierte Geräte für die Filtration und Aufbewahrung von Laborproben.
- Chemisch inerte PTFE-Membranen für die Filtration von Proben mit >50 % organischem Lösungsmittel
- Besteht aus externem Probenreagenzglas, Kolben (mit integriertem Membranfilter und Vorsatzfilter), abnehmbarer Kappe
- Filtrationsfläche: 0.3 cm2
- Sicher, effizient — Vorsatzfilter und Membran können nicht Abspringen
- Luftspülung nicht notwendig — Einführen des Kolbens in das Röhrchen führt zu einer positiven Druckspülung der Probe durch den Filter
- Versiegelter Vorsatzfilter aus Glasmikrofaser fängt größere Partikel auf, bevor sie die Membran verstopfen können
- Erhöhung der Produktivität und Effizienz des Labors
- Erzeugung von weniger Abfall
- Größere Gesamtkostenersparnis pro Test
Spezifikation
PTFE | |
0,28 cm2 | |
50 μl | |
Spritzenlose Filter |
0,45 μm | |
Steigern Sie die Laborproduktivität und -effizienz, erzeugen Sie weniger Abfall, erzielen Sie höhere Gesamtkosteneinsparungen pro Test | |
1000/Packung | |
17 mm |