Learn More
Cytiva VACU-GUARD 150 ACTIV. CARBON/PTFE CARBON/PTFE
Hydrophobe PTFE-Membran in einer plissierten Kartusche mit chemischer Falle
Marke:  Cytiva 6722-1001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.31000kg
Artikelnummer. 11344634
  • 237.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Benachrichtigungen:
Vor der routinemäßigen Verwendung sollten die Sicherheit und der Nutzen von Produkten sorgfältig bestimmt werden. Beispielsweise erwärmt sich das Molekularsieb schnell, wenn es Wasser ausgesetzt wird.
Beschreibung
Beschreibung
Besonders vor Vakuumpumpen und Abluft schützend.
  • Dauerhaft in der Kapselbasis angeschweißt
  • Fängt 99.99 % der Partikel ≥0.1 μm in Luft/Gas auf
  • Kann zur Entfernung von wässrigen und Lösungsmitteldämpfen aus Luft und Abluft verwendet werden
  • Gehäuse: Polypropylen
  • Einlass: 1/2 Zoll-Schlauchanschluss
  • Auslass: 3/8-1/2 in. Schlaucholive
  • Filterdurchmesser × l: 66 × 236 mm (2.62 × 9.31 in.)
Aktivkohle
  • Hergestellt aus Braunkohle und nach der Dampfaktivierung mit Säure gewaschen
  • Zum Schutz vor organischen Dämpfen
  • Oberfläche: 82,000 m2
  • Durchflussraten von 0.1 bar (1.45 psi) und 0.5 bar (7.25 psi): 210 und 450 l/min.
Spezifikation
Spezifikation
VACU-GUARD 150, Aktivkohle
Polypropylen (PP)
236 mm
PTFE
1 bar (15 psi)
66 mm