Learn More
Cytiva VACU-GUARD 150 DESSICANT/PTFE
Hydrophobe PTFE-Membran in einer plissierten Kartusche mit chemischer Falle
Marke: Cytiva 6722-1002
169.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.52000kg
Benachrichtigungen:
Vor der routinemäßigen Verwendung sollten die Sicherheit und der Nutzen von Produkten sorgfältig bestimmt werden. Beispielsweise erwärmt sich das Molekularsieb schnell, wenn es Wasser ausgesetzt wird.
Beschreibung
Besonders vor Vakuumpumpen und Abluft schützend.
- Dauerhaft in der Kapselbasis angeschweißt
- Fängt 99.99 % der Partikel ≥0.1 μm in Luft/Gas auf
- Kann zur Entfernung von wässrigen und Lösungsmitteldämpfen aus Luft und Abluft verwendet werden
- Gehäuse: Polypropylen
- Einlass: 1/2 Zoll-Schlauchanschluss
- Auslass: 3/8-1/2 in. Schlaucholive
- Filterdurchmesser × l: 66 × 236 mm (2.62 × 9.31 in.)
Trockenmittel
- Wasserfreies Calciumsulfat
- Zum Schutz vor Hochgeschwindigkeits-Aerosolen
- Hohe Trocknungskapazität
- Durchflussraten von 0.1 bar (1.45 psi) und 0.5 bar (7.25 psi): 280 und 600 l/min.
Spezifikation
VACU-GUARD 150, Trockenmittel | |
Polypropylen (PP) | |
236 mm |
PTFE | |
1 bar (15 psi) | |
66 mm |