Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm Fläschchen (ABC9 mm Schraubgewinde und durchsichtige Fläschchen mit Aufnäher)
ABC-Fläschchen aus Borosilikatglas (Typ I) und 9 mm-ABC-Schraubverschlüsse sind zusammen erhältlich (100 Stück/Packung). Die 1,8 ml-Fläschchen sind in einem recyclingfähigen PETE-Clamshell-Gehäuse verpackt, um Partikelkontamination zu verhindern. Die Kappen sind in sechs Farben erhältlich
68.30 € - 119.00 €
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 1,8 mL
Höhe (angloamerikanisch) 1,25 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Verschlussfarbe Septum Vorgeschlitzt Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verschlussfarbe Septum Vorgeschlitzt Preis Menge & Verfügbarkeit  
12444841
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
W225151-0301
Schwarz PTFE, Silikon, PTFE Nein
102.00 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 20-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12474831
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
DWK Life Sciences
W225151-02
Naturfarben PTFE, Silikon Nein
87.25 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab: 20-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12434841
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
DWK Life Sciences
W225151-03
Naturfarben PTFE, Silikon, PTFE Nein
102.00 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab: 20-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12474841
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
DWK Life Sciences
W225151-06
Naturfarben PTFE Nein
68.30 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab: 20-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12484831
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
DWK Life Sciences
W225151-0201
Schwarz PTFE, Silikon Nein
87.25 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab: 20-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12424841
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
DWK Life Sciences
W225151-0207
Grün PTFE, Silikon Nein
87.25 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab: 20-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12404851
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
DWK Life Sciences
W225151-0801
Schwarz PTFE, Silikon Ja
119.00 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab: 20-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12494841
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
DWK Life Sciences
W225151-08
Naturfarben PTFE, Silikon Ja
119.00 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab: 20-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12484841
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
DWK Life Sciences
W225151-0601
Schwarz PTFE Nein
68.30 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab: 20-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus klarem Borosilikatglas Typ I mit Schreibfeld
  • Mit 9-mm-ABC-Schraubverschlüssen verpackt
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Borosilikatglas
1,25 in.
Schraubverschluss
9 mm
12 mm
1,8 mL
Polypropylen
32 mm