Learn More
DWK Life Sciences 25 mm-Filtrationssatz mit Stopfenverbindung Nr. 5 und Edelstahlhalterung
Zur Aufnahme von kleinen Flüssigkeitsmengen für die Analyse von partikulären oder mikrobiologischen Verunreinigungen konzipiert
21.75 € - 267.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | 25mm-Filtrationseinheit |
---|
Beinhaltet:
- Halterung aus 316 Edelstahl mit 120-Maschengitter
- Dichtung für PTFE-Haltegitter
- Stützfuss aus Glas
- Graduierter 15 ml Trichter
- Eloxierte Aluminiumklemme
- Nr. 5 Silikonstopfen
Produktcode | Marke | Material | Typ | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Typ | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11778959
|
DWK Life Sciences
419338 |
PTFE | Stützsieb-Dichtung | 6/Karton |
21.75 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11791893
|
DWK Life Sciences
419327 |
Borosilikatglas | Filtrationseinheit | 1 |
267.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Für die Filtration viskoser oder proteinöser Lösungen zur Herstellung von hochreinem Filtrat
- Die Glaskomponenten sind hergestellt aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
Spezifikation
25mm-Filtrationseinheit |