Learn More
DWK Life Sciences Filtrationssatz 47 mm mit Zubehör
Zur Filterung viskoser oder proteinhaltiger Lösungen zum Erhalt ultrareiner Filtrate konzipiert. Wheaton™ 47 mm Filtrationseinheit und Zubehör sind aus besonders hochwertigen Werkstoffen gefertigt.
Marke: DWK Life Sciences 419347
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.81650kg
Beschreibung
- Mit graduiertem 300 ml-Trichter
- Mit PTFE-Stützschirmdichtung
- Mit anodisierte Aluminiumklemme und einem Nr. 8-Silikonstopfen
- Mit einer 316 Edelstahlstütze mit 120 Maschengitter
Spezifikation
47 mm | |
Bis 1000 ml | |
1 Karton | |
Allgemeine Filtration, Analyse von Partikeln oder mikrobiologischen Verunreinigungen | |
One coarse porosity (40 to 60μm) fritted glass support base, 300mL graduated funnel, anodized aluminum clamp, one No. 8 silicone stopper, hose connection for 0.25 in. I.D. tubing |
Filtrationseinheit | |
40 bis 60 μm | |
PTFE, Stainless Steel | |
47 mm-Filtrationssatz |